Merck
230618
Sigma-Aldrich
4-Propylbenzaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4CH(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1ccc(cc1)C(OCC)OCC
InChI
1S/C14H22O2/c1-4-7-12-8-10-13(11-9-12)14(15-5-2)16-6-3/h8-11,14H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
FMARRBDLJSOXHA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves