Merck
233560
Sigma-Aldrich
4-Hexadecylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
bp
254-255 °C/15 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C22H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21-17-19-22(23)20-18-21/h17-20H,2-16,23H2,1H3
Klucz InChI
RBCCQATUVPNPGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-heksadecyloanilina została wykorzystana:
  • w prostej metodzie opartej na roztworze do metalizacji DNA złotem (Au), w wyniku której powstaje sieć nanodrutów Au
  • w wytwarzaniu hybrydowych zorganizowanych filmów molekularnych techniką Langmuira-Blodgetta (LB) i zbadano ich właściwości fotoluminescencyjne
  • w syntezie anizotropowych nanocząstek złota w kształcie pręta w mediach organicznych z udziałem nasion
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Prathap Chandran et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 7(8), 2808-2817 (2007-08-10)
A seed mediated approach for the synthesis of anisotropic rod shaped gold nanoparticles in organic media (toluene) is demonstrated. Pre-formed gold nanoparticles stabilized in toluene by 4-hexadecylaniline (HDA) are used as seeds. These when reacted with 1-octadecylamine (ODA) hydrophobised chloroaurate
Marlene Costa et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(2), 564-571 (2016-04-22)
The relationships between the hydrophilic-lipophilic balance (HLB) of antioxidants (AOs) and their distributions and efficiencies in emulsions are not fully understood. Recent reports indicate that, for series of homologous antioxidants of different hydrophobicity, the variation of their efficiency with the
Min Jiang et al.
Journal of colloid and interface science, 316(1), 100-106 (2007-09-04)
Hybrid organized molecular films composed of a polyoxometalate, decatungsteuropate (EuW(10)), and amphiphiles such as hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB), n-octadecylamine (ODA) and 4-hexadecylaniline (HDA) were fabricated by Langmuir-Blodgett (LB) technique and their photoluminescent properties were investigated. The hybrid films, which were formed
Mafalda Meireles et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(8), 3917-3925 (2019-01-31)
Controlling the interfacial concentrations of antioxidants (AOs) in oil-in-water emulsions can be regarded as a unique approach for increasing the efficiency of AOs in inhibiting the oxidation of lipids. Classical methods to determine the AO distribution in binary systems cannot
J Freiría-Gándara et al.
Food & function, 9(8), 4429-4442 (2018-08-03)
The antioxidant (AO) efficiencies and the distributions of gallic acid (GA) and a series of alkyl gallates (propyl, PG, butyl, BG, octyl, OG and lauryl, LG) were determined in intact fish oil-in-water emulsions. The efficiency of the AOs in inhibiting