CLS432010
Corning® CoolCell™ SV2 Freezing Container
for 12 x 2 mL serum vials
Synonim(y):
Akcesoria Corning Coolcell
About This Item
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
Holds 12 x 2 mL serum vials
for 12 x 2 mL serum vials
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432010
metody
cryopreservation: suitable
Wys. × śr.
10.5 cm × 13.9 cm , 14.7 mm well diameter
Opis ogólny
- Na 12 standardowych ampułek do wstrzykiwań o pojemności 2,0 ml.
- Symetryczne promieniowo dla równomiernego zamrażania ampułek do wstrzykiwań.
- Łatwo otwierana pokrywa.
- Odsłonięte wierzchołki fiolek przy otwartej pokrywie umożliwiają szybkie i uporządkowane wyjmowanie zamrożonych próbek.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)