Merck
227803
Sigma-Aldrich
(−)-Diisopropyl D-tartrate
98%
Synonim(y):
D-(−)-Tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
Beilstein:
5265431
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]23/D −17°, neat
czystość optyczna
ee: ≥99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
gęstość
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
Klucz InChI
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Zastosowanie
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols and α-furfuryl amides by enantioselective epoxidation.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)