Merck
225460
Sigma-Aldrich
Diironnonacarbonyl
98%
Synonim(y):
Enneacarbonyldiiron, Iron enneacarbonyl, Nonacarbonyldiiron
About This Item
Wzór liniowy:
Fe2(CO)9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.78
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].O=C1[Fe]2C(=O)[Fe]1C2=O
InChI
1S/9CO.2Fe/c9*1-2;;
Klucz InChI
JCXLZXJCZPKTBW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reacts with phenylsilanes to give triply bridged diiron complexes.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simons, R.S. Tessier, C.A.
Organometallics, 15, 2604-2604 (1996)
Gree, R.
Synthesis, 341-341 (1989)
Kerber, R. C. et al.R. C.; Ribakove, E. C.
Organometallic News, 10, 2848-2848 (1991)
Crump, S. L.; Netka, J.; Rickborn, B.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2746-2746 (1985)
Robert Ponec et al.
Journal of computational chemistry, 29(9), 1387-1398 (2008-01-16)
The nature of the bonding in the above carbonyls was studied using the analysis of domain averaged Fermi holes (DAFH). The results straightforwardly confirm the conclusions of earlier theoretical studies in which the existence of direct metal-metal bond, anticipated for