Merck
225177
Sigma-Aldrich
Trimesitylborane
97%
Synonim(y):
NSC 149907, Tris(2,4,6-trimethylphenyl) borane
About This Item
Wzór liniowy:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]3B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
193-195 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)c(B(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33B/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
Klucz InChI
FXFWLXFJBVILBE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of sandwich complex of trimesitylborane and fluoroborate and cyanoborate derivatives
  • Investigations of reactivity of aryldimesitylboranes under Suzuki-Miyaura coupling conditions
  • Laser desorption ionization mass spectrometry investigations
  • Studies of ion conductive characteristics of boron stabilized carbanions
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1