Merck
220957
Sigma-Aldrich
Tilorone dihydrochloride
95%
Synonim(y):
2,7-Bis[2-(diethylamino)ethoxy]-9-fluorenone dihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34N2O3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
483.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
230-233 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ketone
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCOc1ccc2-c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C25H34N2O3.2ClH/c1-5-26(6-2)13-15-29-19-9-11-21-22-12-10-20(30-16-14-27(7-3)8-4)18-24(22)25(28)23(21)17-19;;/h9-12,17-18H,5-8,13-16H2,1-4H3;2*1H
Klucz InChI
BSVYJQAWONIOOU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano wpływ dichlorowodorku tiloronu na zmiany potencjału transmembranowego błon mitochondrialnych izolowanych hepatocytów szczura. Dichlorowodorek tiloronu jest aktywnym doustnie środkiem przeciwwirusowym indukującym interferon.
Zastosowanie
Dichlorowodorek tiloronu został wykorzystany do badania interakcji leków z syntetycznym samouzupełniającym się DNA za pomocą SPR (Surface Plasmon Resonance).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Vladimir G Zinkovsky et al.
Pharmacological reports : PR, 59(6), 739-751 (2008-01-16)
Pharmacokinetics of amixin, a synthetic interferon inducer, has been studied in mice under intravenous and oral routes of administration. Following oral administration, 80% of the drug was eliminated in the unchanged form. Its absolute biological availability comprised 0.7. In comparison
N Ya Golovenko et al.
Bulletin of experimental biology and medicine, 140(6), 708-710 (2006-07-20)
Pharmacokinetics of amixin was studied after repeated administration (5 days) to animals. Perorally administered amixin is characterized by high bioavailability and is present in the circulation in high concentrations for a long time. The main pharmacokinetic parameters were estimated by
O V Dolga et al.
Fiziolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 59(3), 31-38 (2013-08-21)
The early changes of electrophoretic mobility (EPM) of murine T lymphocytes induced by structural analogues of amixine-dihydrochloryde 4,4'-bis-[2(diethylamino)ethoxy]diphenyl (compound 1) and dihydrochloryde 2-methoxycarbonil-4,4'-bis-[2(diethylamino)ethoxy]diphenyl (compound 2) were studied by electrophoresis technique. During the interval 0-2 hours all compounds increased the absolute
H M Burke et al.
Journal of medicinal chemistry, 21(10), 1084-1086 (1978-10-01)
New synthetic routes to the orally active, interferon-inducing antiviral agent tilorone dihydrochloride, 2,7-bis-[(diethylamino)ethoxy]fluoren-9-one dihydrochloride (1a), were developed. The routes involved the preparation and solvolysis of tetrazonium fluoroborate salts of 2,7-diaminofluoren-9-one. Nonplanar (1b), 9-sulfone (1c), and fluorene (1d) analogues of tilorone
O I Skrots'ka et al.
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993), 69(3), 62-68 (2007-08-09)
The authors studied the antiviral effect of an interferonogenic yeast RNA-tilorone molecular complex (MC) compared to the Virolex, videly used antiherpetic drug, and standard interferon (IFN) alpha/beta inducer poly(I)poly(C) in Vero cells culture infected with herpes simplex type I virus
Produkty
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques