Merck
220841
Sigma-Aldrich
cis-1,5-Dimethylbicyclo[3.3.0]octane-3,7-dione
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Formularz
solid
mp
228-230 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
C[C@]12CC(=O)C[C@@]1(C)CC(=O)C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-9-3-7(11)5-10(9,2)6-8(12)4-9/h3-6H2,1-2H3/t9-,10+
Klucz InChI
KGZWVKASYOPUET-AOOOYVTPSA-N
Opis ogólny
Olefinacja cis-1,5-dimetylobicyklo[3.3.0]oktano-3,7-dionu z (karbethoxyethylidene)triphenylphospharane w kontrolowanym ogrzewaniu mikrofalowym została zbadana. Reaguje on z disiarczkiem węgla, mocną zasadą i środkiem alkilującym w dipolarnych rozpuszczalnikach aprotycznych, dając racemiczne mieszaniny związków 2-dialkilotio-metylenowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DITHIOCARBOXYLIERUNGSREAKTIONEN VON cis-BICYCLO [3.3. 0] OCTAN-3, 7-DIONEN. MOLEKUL-UND KRISTALLSTRUKTUR VON cis-2, 6-BIS (DIMETHYLTHIO-METHYLEN)-BICYCLO [3.3. 0] OCTAN-3, 7-DION.
Dolling W, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 113(1-4), 263-274 (1996)
Microwave-assisted regioselective olefinations of cyclic mono-and di-ketones with a stabilized phosphorus ylide.
Wu J, et al.
Tetrahedron, 62(19), 4643-4650 (2006)