Merck
220434
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzophenone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
mp
113-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
Klucz InChI
SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Marina G Pintado-Herrera et al.
Journal of chromatography. A, 1429, 107-118 (2016-01-10)
The main goal of this work was to develop, optimize and validate a multi-residue method for the simultaneous determination of 97 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), organophosphorus flame retardants
Marina G Pintado-Herrera et al.
Analytica chimica acta, 851, 1-13 (2014-12-03)
This work presents the development, optimization and validation of a multi-residue method for the simultaneous determination of 102 contaminants, including fragrances, UV filters, repellents, endocrine disruptors, biocides, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and several types of pesticides in