Merck
219517
Sigma-Aldrich
Glycine sodium salt hydrate
98%, for peptide synthesis
Synonim(y):
Wodzian soli monosodowej glicyny
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2CO2Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.05 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Glycine sodium salt hydrate, 98%
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-201 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)