Merck
215082
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Dichloro-2-butene
technical grade, 85%, remainder predominantly cis isomer
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH=CHCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.00
Beilstein:
1719693
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
10 mmHg ( 20 °C)
Próba
85%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74-76 °C/40 mmHg (lit.)
mp
1-3 °C (lit.)
gęstość
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC\C=C\CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Klucz InChI
FQDIANVAWVHZIR-OWOJBTEDSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Trans-1,4-dichloro-2-buten został użyty jako odczynnik wyjściowy w syntezie bloku budulcowego pierścienia trans-tetrahydrofuranu(THF). Zastosowano go również w syntezie chemicznej swainsoniny [(1S,2R,8R,8 αR)-trihydroksyindolizydyny] i 9-alkilopuryn.
Inne uwagi
85%, remainder predominantly cis isomer
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A D Elbein et al.
Biochemistry, 26(9), 2502-2510 (1987-05-05)
The chemical synthesis of swainsonine [(1S,2R,8R,8 alpha R)-trihydroxyindolizidine] from trans-1,4-dichloro-2-butene was previously described [Adams, C. E., Walker, F. J., & Sharpless, K. B. (1985) J. Org. Chem. 50, 420-424]. A modification of that synthesis provided two other isomers, referred to
Z M Wang et al.
Chirality, 12(7), 581-589 (2000-06-22)
A highly efficient synthetic method for the trans-tetrahydrofuran (THF) ring building block was established and the title compound was synthesized in 19 steps from trans-1,4-dichloro-2-butene via a convergent route with a Wittig reaction as the key step.
S Phadtare et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(2), 437-440 (1987-02-01)
Alkylation of adenine (5a) or 2-amino-6-chloropurine (5b) with excess trans-1,4-dichloro-2-butene (4), effected by K2CO3 in dimethyl sulfoxide or tetra-n-butylammonium fluoride in tetrahydrofuran, led in 90-95% regioselectivity to 9-alkylpurines 6a and 6b. The title compounds 2a and 2b were obtained by
R J Gardner et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 23(1), 87-92 (1985-01-01)
Several important chemicals, including formaldehyde, 1,4-dichloro-2-butene, bis-chloromethyl ether, hexamethylphosphoramide, and epichlorohydrin have been shown to produce nasal tumours in rats following repeated or continuous inhalation exposures. Some of these compounds are respiratory irritants. To determine whether there is a correlation
L S Mullin et al.
Drug and chemical toxicology, 25(2), 227-230 (2002-05-25)
Rats were exposed by inhalation to either 0.5 ppm 1,4-dichlorobutene-2 (DCB) for two years or to 5.0 ppm for seven months, 2.5 ppm for five months, and no further exposure for 12 months prior to sacrifice. Malignant and non-malignant tumors
Protokoły
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis