Merck
209252
Sigma-Aldrich
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
34-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
COc1cc(Cl)cc(OC)c1
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene participates in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of aryl- and heteroaryl chlorides with potassium cyclobutyltrifluoroborate.
Zastosowanie
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene was used in the regioselective synthesis of TMC-264, tricyclic structure having chloro-1H-dibenzo[b,d]pyran-4,6-dione skeleton.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The first total synthesis and structural determination of TMC-264.
Tatsuta K, et al.
Tetrahedron Letters, 49(25), 4036-4039 (2008)
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7481-7485 (2008-09-02)
Suitable conditions were found for the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of potassium cyclopropyl- and cyclobutyltrifluoroborates with aryl chlorides. Both of these secondary alkyl trifluoroborates coupled in moderate to excellent yield with electron-rich, electron-poor, and hindered aryl chlorides to give a variety