Kluczowe dokumenty
204021
Ammonium hexachloroplatinate(IV)
99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium platinic chloride, Platinum(IV)-ammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Klucz InChI
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?