Merck
203947
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachloropalladate(II)
≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Palladium(II)-ammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2PdCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.17 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2H3N.Pd/h4*1H;2*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Cechy i korzyści
Reaguje z kreatyniną (nr kat. 859702), tworząc różne kompleksy Pd-kreatynina, mające zastosowanie w półprzewodnikach, katalizie, badaniach mieszanych stanów utlenienia i przewodnictwie elektronowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
You Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(28), 3444-3449 (2015-03-20)
Stretchable and transparent electrodes are fabricated by chemical deposition of metal thin films on natural veins of leaves at ambient conditions. These vein-based transparent electrodes show excellent electro-optical property (0.9 Ω sq(-1) at 83% T) even at 50% tensile strains
B L Iverson et al.
Nucleic acids research, 15(19), 7823-7830 (1987-10-12)
Reaction of DNA with K2PdCl4 at pH 2.0 followed by a piperidine workup produces specific cleavage at adenine (A) residues. Product analysis revealed the K2PdCl4 reaction involves selective depurination at adenine, affording an excision reaction analogous to the other chemical
A water-based synthesis of octahedral, decahedral, and icosahedral Pd nanocrystals.
Byungkwon Lim et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(48), 9279-9282 (2007-10-31)
V A Tomilets et al.
Farmakologiia i toksikologiia, 44(1), 77-80 (1981-01-01)
A scheme has been devised that makes it possible to assess a specific mechanism of action of any histamine-releasing agent. The scheme suggests a switch off of different stages of histamine secretion--interaction of a histamine liberator with surface cell receptors
Can reliable information sources be trusted?
Malin Engfeldt et al.
Contact dermatitis, 65(6), 364-367 (2011-11-15)