Merck
198234
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-pyranol
98%
Synonim(y):
4-Hydroxytetrahydropyran
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
102736
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
87 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
OC1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrahydro-4-pyranol (4-Hydroxytetrahydropyran) was used in the quantitative analysis of 3-hydroxytetrahydropyran (3-HTHP).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)