Merck
194492
Sigma-Aldrich
3-Ethoxyaniline
98%
Synonim(y):
m-Phenetidine, 3-Ethoxyaniline
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Beilstein:
971028
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
98%
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.566 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
Klucz InChI
WEZAHYDFZNTGKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Ethoxyaniline was used as starting reagent in the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroacridinylhydrazides.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandra Gemma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(9), 2776-2779 (2010-10-01)
Among the enzymes involved in the life cycle of HCV, the non-structural protein NS3, with its double function of protease and NTPase/helicase, is essential for the virus replication. Exploiting our previous knowledge in the development of nucleotide-mimicking NS3 helicase (NS3h)