czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
151 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+16
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C8H16/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Klucz InChI
WJTCGQSWYFHTAC-SADLKCKLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)