Merck
424056
Sigma-Aldrich
Pentadecylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
gęstość
0.793 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C15H31.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-15H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
NNIBYWYQYUJVFG-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yinlin Li et al.
Molecular imaging, 14, 516-525 (2015-10-16)
The goal of this study was to establish a quantitative method for measuring fatty acid (FA) metabolism with partial volume (PV) and spill-over (SP) corrections using dynamic [(11)C]palmitate positron emission tomographic (PET) images of mouse heart in vivo. Twenty-minute dynamic