Merck
189790
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Formularz
solid
mp
99-102 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1ccc(C(O)=O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Klucz InChI
HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2,3,4-trimetoksybenzoesowy został wykorzystany w syntezie alkaloidu tropoloizochinoliny - pareitroponu. Użyto go również w syntezie izomerycznych pochodnych tris(pirogallolu) i kwasu naftowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ken S Feldman et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(39), 11600-11601 (2002-09-26)
The synthesis of the tropoloisoquinoline alkaloid pareitropone has been accomplished in 14 steps from 2,3,4-trimethoxybenzoic acid. The key transformations include the generation of an alkylidenecarbene intermediate through intramolecular addition of a tosylamide anion to an alkynyliodonium salt, and the cycloaddition
Hung-Sheng Soung et al.
Neurotoxicity research, 34(3), 375-387 (2018-04-10)
Reserpine (RES)-induced orofacial dyskinesia (OD) has been used as an animal model for human tardive dyskinesia (TD) for decades, due to its strong pathophysiological association with striatal oxidative stress and neural cytoarchitecture alteration. L-Theanine (LT), one of the major amino
An oxazoline based approach to (S)-Gossypol.
Meyers AI and Willemsen JJ.
Tetrahedron, 54(35), 10493-10511 (1998)
Synthesis and characterization of a series of vanadium-tunichrome B 1 analogs. Crystal structure of a tris (catecholamide) complex of vanadium.
Bulls AR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 112(7), 2627-2632 (1990)