Merck
188131
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethyl alcohol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
gęstość
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cc1cccc(CCO)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
KWHVBVJDKLSOTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Alkohol 3-metylofenylowy (2-(3-metylofenylo) etanol) jest powszechnie stosowany jako składnik zapachowy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S173-S175 (2011-11-01)
A toxicologic and dermatologic review of 2-(3-methylphenyl) ethanol when used as a fragrance ingredient is presented. 2-(3-Methylphenyl) ethanol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a primary alcohol. The AAAs are a structurally diverse