Merck
132705
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
99%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
99%
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
90-92 °C/7 mmHg (lit.)
gęstość
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3
Klucz InChI
PSDSORRYQPTKSV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol was isolated as phytocomponent in the methanolic extracts of the whole plant of Thevetia peruviana.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
GC-MS analysis of the desert plants of Apocynaceae family: Nerium oleander L. and Thevetia peruviana (Pers.) Schum.
Zibbu G and Batra A.
International Journal of Pharmaceutical Research and Development, 3(10), 49-62 (2011)
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric