Kluczowe dokumenty
MTCC3175AST
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
capacity × W 2.0 mL, non-sterile, assorted colors cap, self standing, pack of 1000 ea
Synonim(y):
zakrętka, mikro, wirówka, probówka, stożkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.11
Materiały
assorted colors cap
polypropylene
round
screw top cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C3175-AST
capacity × W
2.0 mL
Opis ogólny
Zakrętka do mikrotuby 2,0 ml MTC3172-1000EA, różne kolory (czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy), niesterylna, z zamontowanym o-ringiem. Pakowane jako 5 indywidualnie kolorowych torebek po 200 nakrętek, łącznie 1000 nakrętek.
Cechy i korzyści
  • Ultra przezroczysty polipropylen
  • Bez podziałki
  • Zamykane torebki po 50 sztuk
  • Szczelne uszczelnienie O-ring od -86°C do +121°C
  • Sterylne, wolne od RNazy, DNazy i pirogenów
Informacje prawne
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MTCC3175AST-1000EA4065271080003