Kluczowe dokumenty
MTCC3220SGL
MTC Bio ClearSeal Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 2.0 mL, sterile, cap, natural(looped), self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonim(y):
rurka wirówki, zakręcana rurka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.15
Materiały
(self standing star foot)
cap (screw top loop )
clear
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
cap natural(looped)
neck thread external
opakowanie
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
producent / nazwa handlowa
MTC Bio C3220-SGL
Parametry
22,000 × g speed
pojemność
2.0 mL
śr. × dł.
13 mm × 49.2 mm
Opis ogólny
12383 zakręcane mikroprobówki, 2,0 ml, z o-ringiem i zamknięciem pętelkowym, sterylne, z nadrukowaną podziałką, samostojące, 20 zamykanych torebek po 50 probówek, 1000/szt.
Mikroprobówki z nakrętkami zawierają zmontowane nakrętki z silikonowymi pierścieniami O-ring, które zapewniają szczelność w temperaturach od -86°C do +121°C i mogą być wirowane z prędkością do 22 000×g.
Cechy i korzyści
  • Ultra przezroczysty polipropylen
  • Pakowane w zamykane torebki po 50 sztuk
  • Szczelne uszczelnienie typu O-ring
  • Sterylne, wolne od RNazy, DNazy i pirogenów
  • Białe, drukowane podziałki
Informacje prawne
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)