Merck
183199
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dichloroacetophenone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5624 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano standardową molową entalpię tworzenia 2′,5′-dichloroacetofenonu w fazie skondensowanej.
Zastosowanie
2′,5′-dichloroacetofenon został użyty w syntezie 5-chloro-2-(2-tienylotio)acetofenonu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potential noncataleptic neuroleptic agents: Synthesis and pharmacology of 7-chloro-4-[4-(2-hydroxyethyl) piperazino]-4, 5-dihydrothieno [2, 3-b]-1-benzothiepin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 48(10), 2970-2976 (1983)
Thermochemical study of some dichloroacetophenone isomers.
Ribeiro da Silva MA and Amaral LM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 255-261 (2011)