Merck
160520
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dichloroacetophenone
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3′,4′-dichloroacetofenon (3,4-dichloroacetofenon) został użyty w syntezie podstawionych arylowych aminotiazoli.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hamid Latif Siddiqui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(7), 1014-1017 (2007-07-03)
Different dimeric disulfides, having the basic skeleton of bis[2-amino-4-phenyl-5-thiazolyl] disulfides were synthesized in a straightforward manner from acetophenones. 2-Amino-4-phenyl-1,3-thiazoles were prepared by the reaction of thiourea with substituted acetophenones in the presence of iodine which were then converted to the