Merck
180076
Sigma-Aldrich
β-Methylphenethylamine
99%
Synonim(y):
beta-Methylphenethylamine, 1-Amino-2-phenylpropane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
tw
80 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Klucz InChI
AXORVIZLPOGIRG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
β-Methylphenethylamine is considered to be a positional isomer of amphetamine.
Zastosowanie
β-Methylphenethylamine was used for molecular imprinting and to study the space filling models depicting minimized structures for each enantiomer.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D A Spivak et al.
The Analyst, 126(6), 793-797 (2001-07-12)
Although molecular imprinting is a widely accepted method for producing template specific polymers, the general rules for prediction and control of the binding and catalytic properties of these materials are still not fully understood. One reason for this is the
Rahul S Pawar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 88, 457-466 (2013-11-02)
Extracts of Acacia rigidula leaves are used in weight-loss products sold in vitamin shops and over the internet with little or no published data about their potential biological effects. In our chemical investigations on authenticated A. rigidula plant material, we