Merck
176745
Sigma-Aldrich
Perchloric acid-d solution
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
Synonim(y):
Deuteroperchloric acid
About This Item
Wzór liniowy:
DClO4 / D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
68 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4165
gęstość
1.680 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
Klucz InChI
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)