Merck
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentyl butyrate
About This Item
Wzór liniowy:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Postać
liquid
ciąg SMILES
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)