Merck
171530
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyronitrile
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
99%
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
97-99 °C/1.7 mmHg (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
phenyl
ciąg SMILES
N#CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8H2
Klucz InChI
ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Phenylbutyronitrile was used in the synthesis of light aliphatic nitriles and styrene derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic degradation of acrylonitrile-butadiene-styrene into fuel oil 2. Changes in the structure and catalytic activity of iron oxides.
Energy and Fuels, 15(3), 565-570 (2001)