Kluczowe dokumenty
170925
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.62
Beilstein:
746543
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
90%
mp
66-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu został użyty w syntezie [Cu(bipy)2Cl](nbs), gdzie bipy = 2,2′-bipirydyna, nbs = 4-nitrobenzenosulfonian. Został on również wykorzystany do oznaczania estrogenów w płynach biologicznych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Tatsuya Higashi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 658-665 (2006-04-13)
A practical procedure for determining estrogens in biological fluids has been studied using liquid chromatography-electron capture atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry combined with derivatization. Among the commercially available reagents (4-nitrobenzoyl chloride, 2,4-dinitrofluorobenzene, 4-nitrobenzenesulfonyl chloride and 4-nitrobenzyl bromide), 4-nitrobenzenesulfonyl chloride was
Mahboubeh A Sharif et al.
Acta chimica Slovenica, 59(2), 289-293 (2012-06-01)
[Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2'-bipyridine, nbs = 4-nitrobenzenesulfonate) was obtained from the reaction of 4-nitrobenzenesulfonyl chloride and 2-amine-4-methylopyridine with CuCl2 in the presence of 2,2'-bipyridine and characterized by elemental analysis, IR spectra and X-ray single-crystal diffraction. The asymmetric unit of
Tsurng-Juhn Huang et al.
European journal of medicinal chemistry, 90, 428-435 (2014-12-03)
Hepatitis B virus (HBV) is a causative reagent that frequently causes progressive liver diseases, leading to the development of acute, chronic hepatitis, cirrhosis, and eventually hepatocellular carcinoma (HCC). Despite several antiviral drugs including interferon-α and nucleotide derivatives are approved for