Kluczowe dokumenty
168440
α,β-Dibromohydrocinnamic acid
≥99%
Synonim(y):
2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(Br)CH(Br)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7(8(11)9(12)13)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H,(H,12,13)
Klucz InChI
FXJWTHBNVZNQQP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dehydrobromination of α,β-dibromohydrocinnamic acid has been studied in liquid ammonia.
Zastosowanie
α,β-Dibromohydrocinnamic acid (2,3-dibromo-3-phenylpropanoic acid) was used in one-pot synthesis of enynes via microwave irradiation.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of (Z)-1-bromo-1-alkenes and terminal alkynes from anti-2, 3-dibromoalkanoic acids by microwave-induced reaction.
Kuang C, et al.
Tetrahedron, 61(16), 4043-4052 (2005)
Dehydrobromination of a, ?-Dibromohydrocinnamic Acid in Liquid Ammonia1.
Paulson RV and MacGregor WS.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 679-681 (1951)