Merck
HPA017254
Sigma-Aldrich
Anti-STK11 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Renal carcinoma antigen NY-REN-19, Anti-Serine/threonine- protein kinase LKB1, Anti-Serine/threonine-protein kinase 11
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
DSTEVIYQPRRKRAKLIGKYLMGDLLGEGSYGKVKEVLDSETLCRRAVKILKKKKLRRIPNGEANVKKEIQLLRRLRHKNVIQLVDVLYNEEKQKMYMVMEYCVCGMQEMLDSVPEKRFPVCQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STK11(6794)
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase 11 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
STK11 (kinaza serynowo-treoninowa 11) jest wielofunkcyjną kinazą serynowo-treoninową zaangażowaną w regulację polaryzacji komórek, proliferacji, apoptozy, progresji cyklu komórkowego i metabolizmu energetycznego. Fosforyluje i aktywuje kinazę zależną od monofosforanu adenozyny (AMP) (AMPK) i inne substraty. Mutacja linii zarodkowej w STK11 powoduje zespół Peutza-Jeghersa, charakteryzujący się polipami typu hamartoma. Mutacja STK11 jest również związana ze sporadycznymi nowotworami szyjki macicy, płuc i endometrium. Doniesiono również, że STK11 może funkcjonować jako gen supresorowy nowotworu, regulując szlak sygnałowy hedgehog (Hh) w niektórych nowotworach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71383
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peiyuan Xu et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(12), 8480-8488 (2015-02-13)
Activation of the hedgehog (Hh) signaling pathway has been implicated in the development of many human malignancies. Hh signaling target genes, such as patched (PTCH), smoothened (SMO) and sonic hedgehog (SHH), are markers of Hh signaling activation in most Hh-associated
Alejandro Avilés-Salas et al.
Current oncology (Toronto, Ont.), 30(1), 333-343 (2023-01-21)
(1) Background: Liver kinase B1 (LKB1) is a tumor suppressor gene involved in cell growth and metabolism. However, its alterations are not routinely assessed for guiding therapy in clinical practice. We assessed LKB1 expression by immunohistochemistry as a potential biomarker.
Ngai Na Co et al.
Cancer, 120(22), 3457-3468 (2014-07-22)
Liver kinase B1 (LKB1) is a serine/threonine kinase that functions as a tumor suppressor and regulates cell polarity, proliferation, and metabolism. Mutations in LKB1 are associated with Peutz-Jeghers syndrome as well as sporadic cervical and lung cancers. Although LKB1-null mice
Juan Li et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 33, 70-70 (2014-09-03)
LKB1, also known as STK11, is a master kinase that serves as an energy metabolic sensor and is involved in cell polarity regulation. Recent studies have indicated that LKB1 is related to breast tumorigenesis and breast cancer progression. However, little
Yonghoon Kwon et al.
PloS one, 9(9), e108771-e108771 (2014-09-25)
5' AMP-activated protein kinase (AMPK) is a highly conserved serine-threonine kinase that regulates energy expenditure by activating catabolic metabolism and suppressing anabolic pathways to increase cellular energy levels. Therefore AMPK activators are considered to be drug targets for treatment of