Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA017998
Sigma-Aldrich
Anti-FOXK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-5164497
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PHDPEFGSKLASVPEYRYSQSAPGSPVSAQPVIMAVPPRPSSLVAKPVAYMPASIVTSQQPAGHAIHVVQQAPTVTMVRVVTTSANSANGYILTSQGAAGGSHDAAGAAVLDLGSEARGLEEKPTIAFATIPAAGGVIQTVA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXK1(221937)
Opis ogólny
Białko skrzynki widełkowej K1 (FOXK1) ulega ekspresji w tkankach mózgu, serca i płuc podczas etapów rozwojowych. Gen kodujący FOXK1 znajduje się na chromosomie 7p22.
Immunogen
głowica widełkowa K1
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko skrzynki widełkowej K1 (FOXK1) oddziałuje z białkiem dishevelled (DVL) i transportuje je do jądra. Jest to ważne dla postępu i pozytywnej regulacji szlaku sygnałowego Wnt. Zablokowanie FOXK1 prowadzi do zmniejszenia tempa proliferacji komórek. FOXK1 wiąże i reguluje geny związane z cyklem komórkowym, takie jak DHFR (reduktaza dihydrofolianowa) i TYMS (syntaza tymidylanowa). Wykazano, że jego ekspresja jest zwiększona w nowotworach jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73352
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenqi Wang et al.
Developmental cell, 32(6), 707-718 (2015-03-26)
Dishevelled (DVL) proteins serve as crucial regulators that transduce canonical Wnt signals to the GSK3β-destruction complex, resulting in the stabilization of β-catenin. Emerging evidence underscores the nuclear functions of DVLs, which are critical for Wnt/β-catenin signaling. However, the mechanism underlying
Jeffrey T J Huang et al.
International journal of oncology, 25(3), 751-757 (2004-08-04)
We describe here the identification and characterization of a human forkhead box gene, FOXK1, that encodes predicted proteins most homologous to the mouse myocyte nuclear factor (MNF)/forkhead box K1 (FoxK1). Human FOXK1 is located at the chromosomal position 7p22. Two
Gavin D Grant et al.
Molecular biology of the cell, 23(16), 3079-3093 (2012-06-29)
We developed a system to monitor periodic luciferase activity from cell cycle-regulated promoters in synchronous cells. Reporters were driven by a minimal human E2F1 promoter with peak expression in G1/S or a basal promoter with six Forkhead DNA-binding sites with