Merck
166731
Sigma-Aldrich
Methyl 2,5-dichlorobenzoate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
37-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
SPJQBGGHUDNAIC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 2,5-dichlorobenzoate was used as starting reagent in the synthesis of poly(p-phenylene). It was used in isolation of microorganism degrading methyl benzoate, Burkholderia cepacia and its ability to degrade different methyl aromatic esters.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microbial hydrolysis of methyl aromatic esters by Burkholderia cepacia isolated from soil.
Philippe G, et al.
FEMS Microbiology Ecology, 37(3), 251-258 (2001)
Preparation of poly (p-phenylene) via a new precursor route.
Chaturvedi V, et al.
Macromolecules, 26(10), 2607-2611 (1993)