Merck
166502
Sigma-Aldrich
Glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate
Synonim(y):
1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedisulfonic acid disodium salt hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH(OH)SO3Na]2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.16 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
mp
193 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Convenient, nonaqueous form of glyoxal
Zastosowanie
Glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate was used to convert N-benzyl-2,3,4-trimethoxyaniline to sodium 5,6,7-trimethoxy-1-benzylindolyl-2-sulfite. It was used in the synthesis of 6-hydroxyquinoxaline.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mescaline Analogs. VIII. Substituted 5-Methoxy-and 5, 6, 7-Trimethoxyindoles.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(1), 19-23 (1958)
404. Quinoxaline N-oxides. Part V. Further Bz-substituted derivatives.
Silk JA.
Journal of the Chemical Society, 2058-2063 (1956)