Kluczowe dokumenty
8.18257
Sigma-Aldrich
5-Nitrobenzimidazol
for synthesis
Synonim(y):
5-Nitrobenzimidazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Numer indeksu EC:
202-341-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
204-208 °C
rozpuszczalność
0.5 g/L
gęstość nasypowa
270 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH]cnc2cc1
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-10(12)5-1-2-6-7(3-5)9-4-8-6/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
XPAZGLFMMUODDK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3