Merck
16638
Sigma-Aldrich
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)benzyl alcohol
≥97.0%
Synonim(y):
4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)benzyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11F13O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
ciąg SMILES
OCc1ccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C15H11F13O/c16-10(17,6-5-8-1-3-9(7-29)4-2-8)11(18,19)12(20,21)13(22,23)14(24,25)15(26,27)28/h1-4,29H,5-7H2
Klucz InChI
ZLZILVFJEAYPNQ-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)