Kluczowe dokumenty
165344
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide methiodide
for peptide synthesis
Synonim(y):
EDC methiodide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylcarbodiimide methiodide,
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
mp
97-99 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[I-].CCN=C=NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20N3.HI/c1-5-10-9-11-7-6-8-12(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
AGSKWMRPXWHSPF-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Crosslinking agent
Reactant for:
- Amide bond forming (amidation) crosslinking reactions
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Carbodiimide-mediated peptide coupling remains to the most frequently used technique.