Kluczowe dokumenty
C106402
N-Cyclohexyl-N′-(2-morpholinoethyl)carbodiimide methyl-p-toluenesulfonate
95%
Synonim(y):
4-[2-[(Cyclohexylcarbonimidoyl)amino]ethyl]-4-methylmorpholinium p-toluenesulfonate, N-Cyclohexyl-N′-(β-[N-methylmorpholino]ethyl)carbodiimide p-toluenesulfonate salt, CMC, CMC metho-p-toluenesulfonate, Morpho CDI
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
crystals
mp
113-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+]2(CCOCC2)CCN=C=NC3CCCCC3
InChI
1S/C14H26N3O.C7H8O3S/c1-17(9-11-18-12-10-17)8-7-15-13-16-14-5-3-2-4-6-14;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14H,2-12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Klucz InChI
GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?