Merck
164674
Sigma-Aldrich
Triethyloxonium hexachloroantimonate
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3OSbCl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC[O+](CC)CC.Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H15O.6ClH.Sb/c1-4-7(5-2)6-3;;;;;;;/h4-6H2,1-3H3;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Klucz InChI
QHWUSZRAYQUNCY-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Changxin Chen et al.
Scientific reports, 6, 22203-22203 (2016-02-27)
A p-i-n junction diode based on the selectively doped single-walled carbon nanotube (SWCNT) had been investigated, in which two opposite ends of individual SWCNT channel were doped into the p- and n-type SWCNT respectively while the middle segment of SWCNT