Próba
97%
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 15
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
229-230 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Nc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H9NO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H,11H2
Klucz InChI
ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?