Próba
98%
Postać
powder
tw
300 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble (cold)(lit.)
alcohol: soluble (hot)(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Klucz InChI
GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?