Merck
159344
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-isocyanatobenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
OCNC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
tw
118-119 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
CFEPCPHKICBCJV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethyl 4-isocyanatobenzoate was used in the preparation of cellulose carbamate and ester derivatives. It was also used in the preparation of ethyl 4-(3-(4-oxo-6-tridecyl-1,4-dihydropyrimidin-2-yl)ureido)benzoate and ethyl 4-(2-oxocyclohexanecarboxamido)benzoate.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electronic substituent effects on hydrogen-bonding motifs modulate supramolecular polymerisation.
Pellizzaro ML, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(9), 3103-3108 (2013)
Cellulose derivatives synthesized via isocyanate and activated ester pathways in homogeneous solutions of lithium chloride/N, N-dimethylacetamide.
Williamson SL and McCormick CL.
J. Macromol. Sci., Pure Appl. Chem., 35(12), 1915-1927 (1998)
Chun-Ho Park et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(7), 2250-2253 (2010-03-02)
Highly potent poly(ADP-ribose)polymerase-1 (PARP-1) inhibitors, including 9-hydroxy-1,2-dihydro-4H-thiopyrano[3,4-c]quinolin-5(6H)-one derivatives with a non-aromatic A-ring, were synthesized. Among the derivatives, 12a showed low nanomolar enzyme and cellular activity (IC(50) = 42 nM, ED(50) = 220 nM) with good water solubility. Further, 12a exhibited