Kluczowe dokumenty
159220
Diethyl pyrocarbonate
96% (NT)
Synonim(y):
DEP, DEPC, Diethyl dicarbonate, Diethyl oxydiformate, Ethoxyformic acid anhydride
About This Item
Polecane produkty
Próba
96% (NT)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carbonate
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- nuclease inhibitor for the extraction of undegraded nucleic acids from etiolated and green plant tissues
- an antimicrobial additive
- ribonuclease inhibitor
- histidine residue modifier
- reagent for conversion of imines to carbamates
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.