Kluczowe dokumenty
298711
Sigma-Aldrich
Pirokarbonian dietylu
Inhibits ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channel in skeletal muscle in a dose- and time-dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Synonim(y):
Oksydiformian dietylu, DEPC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 7998
Próba
≥97% (titration)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
clear colorless
rozpuszczalność
chloroform: soluble
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hamuje wiązanie ryanodyny z kanałem receptora ryanodyny/Ca2+ w mięśniach szkieletowych w sposób zależny od dawki i czasu oraz zwiększa przepuszczalność Ca2+ pęcherzyków SR. Przydatny do specyficznej inaktywacji nukleaz podczas izolacji niezdegradowanych polinukleotydów. Hamuje również hydrolazę acetylową czynnika aktywującego płytki krwi. Został użyty jako sonda do topografii 5.8S rRNA w rybosomach drożdży.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Hamuje wiązanie ryanodyny z kanałem receptora ryanodyny/Ca2+ w mięśniach szkieletowych.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Ostrzeżenie
Toksyczność: Szkodliwy (C)
Inne uwagi
Shoshan-Barmatz, V., and Weil, S. 1994. Biochem. J. 299, 177.
Blumbers, D.O. 1987. Methods Enzymol. 152, 20.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup