8.18758
Dimethyl dicarbonate
for synthesis
Synonim(y):
Dimethyl dicarbonate, Dimethyl pyrocarbonate, Pyrocarbonic acid dimethyl ester
About This Item
ciśnienie pary
0.7 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (acidimetric)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
465 °C
siła działania
335 mg/kg LD50, oral (Rat)
>1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
3-29.9 % (v/v)
bp
172 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
15-17 °C
temp. przejścia
flash point 85 °C
rozpuszczalność
35 g/L (decomposition)
gęstość
1.25 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O(C)C(=O)OC(=O)OC
InChI
1S/C4H6O5/c1-7-3(5)9-4(6)8-2/h1-2H3
Klucz InChI
GZDFHIJNHHMENY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Enhancing microbial control in beverage production: A study evaluated the combined effect of high pressure processing and dimethyl dicarbonate (DMDC) for inactivating foodborne pathogens in apple juice, demonstrating DMDC′s efficacy as a microbial control agent in beverage preservation (Petrus et al., 2020).
- Alternative to heat treatment in juice fermentation: Research explored the effects of dimethyl dicarbonate (DMDC) on the fermentation of litchi juice by Lactobacillus casei, presenting DMDC as a viable non-thermal preservation method that could replace traditional heat treatments in the food industry (Yu et al., 2014).
Komentarz do analizy
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C