Merck
157260
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole hydrate
98% dry basis wetted with not less than 14 wt. % water, for peptide synthesis
Synonim(y):
HOBt Hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3O · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.12 (anhydrous basis)
Beilstein:
4515
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
1-Hydroxybenzotriazole hydrate, wetted with not less than 14 wt. % water, 98% dry basis
Poziom jakości
Próba
98% dry basis
Formularz
solid
jakość
synthesis grade
przydatność reakcji
reaction type: Addition Reactions
mp
155-158 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
[H]O[H].On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O.H2O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9;/h1-4,10H;1H2
Klucz InChI
PJUPKRYGDFTMTM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Hydroxybenzotriazole hydrate is a derivative of benzotriazole primarily used as a coupling reagent in peptide synthesis.
Zastosowanie
1-Hydroxybenzotriazole hydrate can be used as a reagent:
  • To synthesize β-peptides via microwave-assisted amino acid coupling.
  • In the spot synthesis of glycopeptides.
It can also be used as a deprotection agent for the removal of Fmoc (9-fluorenylmethoxycarbonyl) protecting group.
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Desen. Expl. 2 - Eye Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 35, 3315-3315 (1994)
T Katoh et al.
International journal of peptide and protein research, 42(3), 264-269 (1993-09-01)
3-Dimethylphosphinothioyl-2(3H)-oxazolone (MPTO) was synthesized, and its ability to effect racemization-free couplings and cyclization of a peptide and its C-terminal epimer was examined. MPTO showed good reactivity in aprotic polar solvents such as N,N-dimethylformamide (DMF) and N-methylpyrrolidone. In reactivity MPTO resembles
Synlett, 733-733 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 6383-6383 (1993)
Injectable gel scaffold based on biopolymer microspheres via an enzymatic reaction.
Huaping Tan et al.
Advanced healthcare materials, 3(11), 1769-1775 (2014-05-17)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
157260-100G4061838743275
157260-250G4061833544648
157260-25G4061838743282
157260-25KG