Merck
156116
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
97%
Synonim(y):
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Badano racemizację rodnikowo-łańcuchową octanu (R)-tetrahydrofurfurylu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)