Kluczowe dokumenty
T12807
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
98%
Synonim(y):
‘T-Solvent’
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
Klucz InChI
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?