Key Documents
155799
4-Fluorostyrene
99%, contains tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
1-Ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Vinyl-4-fluorobenzene, p -Fluorostyrene
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
liquid
zawiera
tert-butylcatechol as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
tw
67 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Klucz InChI
JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.